Tlačiť
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR471552-1G OR471552-250MG
APOSOR471552-1GEA 1201.76 EUR
APOSOR471552-1G APOSOR471552-250MG
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 176…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094980
Číslo CAS: 180624-24-2