Tlačiť
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471539-1G OR471539-5G OR471539-250MG
APOSOR471539-1GEA 408.17 EUR
APOSOR471539-1G APOSOR471539-5G APOSOR471539-250MG
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₉H₃₀BNO₅
Mw: 363.256 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29055295
Číslo CAS: 1505516-19-7