Tlačiť
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471537-25G OR471537-5G
APOSOR471537-25GEA 1149.61 EUR
APOSOR471537-25G APOSOR471537-5G
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Vzorec: C₁₅H₁₅NO₃
Mw: 257.285 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14585006
Číslo CAS: 75383-61-8