Tlačiť
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471515-1G OR471515-250MG OR471515-5G
APOSOR471515-1GEA 686.16 EUR
APOSOR471515-1G APOSOR471515-250MG APOSOR471515-5G
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₉N₃·ClH
Mw: 147.606 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29049238
Číslo CAS: 120267-00-7