Tlačiť
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471454-1G OR471454-250MG OR471454-5G
APOSOR471454-1GEA 686.16 EUR
APOSOR471454-1G APOSOR471454-250MG APOSOR471454-5G
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Vzorec: C₁₃H₁₈BrNO₂
Mw: 300.192 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20257492
Číslo CAS: 220364-33-0