Tlačiť
2-Methylbutyl Chloroformate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471440-1G OR471440-25G OR471440-5G
APOSOR471440-1GEA 233.13 EUR
APOSOR471440-1G APOSOR471440-25G APOSOR471440-5G
2-Methylbutyl Chloroformate
2-Methylbutyl Chloroformate
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Mw: 150.603 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28127255
Číslo CAS: 20412-39-9