Tlačiť
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl (2-phenylcyclopropyl)carbamate
OR471350-1G OR471350-250MG
APOSOR471350-1GEA 466.25 EUR
APOSOR471350-1G APOSOR471350-250MG
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₂
Mw: 233.306 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21106315
Číslo CAS: 92644-77-4