Tlačiť
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471344-1G OR471344-250MG
APOSOR471344-1GEA 48.54 EUR
APOSOR471344-1G APOSOR471344-250MG
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
Mw: 272.685 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19689610
Číslo CAS: 1283176-45-3