Tlačiť
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471343-1G OR471343-5G
APOSOR471343-1GEA 453.67 EUR
APOSOR471343-1G APOSOR471343-5G
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆ClN₃O₂
Mw: 187.584 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08460155
Číslo CAS: 261764-92-5