Tlačiť
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471337-1G OR471337-250MG
APOSOR471337-1GEA 1151.22 EUR
APOSOR471337-1G APOSOR471337-250MG
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Vzorec: C₁₀H₉N₃O·H₂O
Mw: 205.213 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28968740
Číslo CAS: 2006277-54-7