Tlačiť
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471331-1G OR471331-250MG
APOSOR471331-1GEA 423.79 EUR
APOSOR471331-1G APOSOR471331-250MG
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
Mw: 196.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11935567
Číslo CAS: 91552-11-3