Tlačiť
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl quinuclidine-4-carboxylate
OR471319-1G OR471319-250MG
APOSOR471319-1GEA 126.18 EUR
APOSOR471319-1G APOSOR471319-250MG
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Mw: 183.247 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19686937
Číslo CAS: 22766-68-3