Tlačiť
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR471308-1G OR471308-250MG OR471308-5G
APOSOR471308-1GEA 332.47 EUR
APOSOR471308-1G APOSOR471308-250MG APOSOR471308-5G
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₆BNO₄S
Mw: 339.258 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18384175
Číslo CAS: 706820-95-3