Tlačiť
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-D-3-Me-Val-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
OR471306-1G OR471306-250MG OR471306-5G
APOSOR471306-1GEA 106.15 EUR
APOSOR471306-1G APOSOR471306-250MG APOSOR471306-5G
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅NO₂·ClH
Mw: 181.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11113177
Číslo CAS: 167223-43-0