Tlačiť
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471300-5G OR471300-1G
APOSOR471300-5GEA 2794.31 EUR
APOSOR471300-5G APOSOR471300-1G
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122.168 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411326
Číslo CAS: 58539-64-3