Tlačiť
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR471294-1G OR471294-250MG
APOSOR471294-1GEA 2887.24 EUR
APOSOR471294-1G APOSOR471294-250MG
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Mw: 162.189 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD26517728
Číslo CAS: 1368311-33-4