Tlačiť
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471293-1G OR471293-250MG
APOSOR471293-1GEA 1045.06 EUR
APOSOR471293-1G APOSOR471293-250MG
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Mw: 201.064 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18255107
Číslo CAS: 1211589-61-5