Tlačiť
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471194-1G OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA 1045.06 EUR
APOSOR471194-1G APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Mw: 222.237 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19692943
Číslo CAS: 1314763-76-2