Tlačiť
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471115-5G OR471115-1G
APOSOR471115-5GEA 977.54 EUR
APOSOR471115-5G APOSOR471115-1G
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₂·ClH
Mw: 272.771 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28144002
Číslo CAS: 1253955-71-3