Tlačiť
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR471090-1G OR471090-250MG OR471090-5G
APOSOR471090-1GEA 686.16 EUR
APOSOR471090-1G APOSOR471090-250MG APOSOR471090-5G
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₄
Mw: 193.156 g/mol
Teplota tavenia: 186…187 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20642581
Číslo CAS: 34173-06-3