Tlačiť
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR471083-5G OR471083-1G OR471083-10G
APOSOR471083-5GEA 322.05 EUR
APOSOR471083-5G APOSOR471083-1G APOSOR471083-10G
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Ethyl 3-Amino-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Mw: 181.189 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09961411
Číslo CAS: 13052-92-1