Tlačiť
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471078-5G OR471078-1G
APOSOR471078-5GEA 1278.19 EUR
APOSOR471078-5G APOSOR471078-1G
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Mw: 231.043 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23705610
Číslo CAS: 861668-41-9