Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR471012-1G OR471012-250MG OR471012-5G
APOSOR471012-1GEA 1045.06 EUR
APOSOR471012-1G APOSOR471012-250MG APOSOR471012-5G
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₁BO₃
Mw: 248.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18729960
Číslo CAS: 1400755-05-6