Tlačiť
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-4-isopropoxybenzoic Acid
OR470995-1G OR470995-5G
APOSOR470995-1GEA 291.61 EUR
APOSOR470995-1G APOSOR470995-5G
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₃
Mw: 214.646 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17256599
Číslo CAS: 334018-32-5