Tlačiť
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470994-1G OR470994-5G
APOSOR470994-1GEA 348.49 EUR
APOSOR470994-1G APOSOR470994-5G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁ClO₃
Mw: 226.656 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14652993
Číslo CAS: 856165-89-4