Tlačiť
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470993-1G OR470993-5G
APOSOR470993-1GEA 453.67 EUR
APOSOR470993-1G APOSOR470993-5G
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁ClO₃
Mw: 226.656 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17256604
Číslo CAS: 1237084-18-2