Tlačiť
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(1-Pyrazolyl)benzyl Alcohol
OR470991-1G OR470991-5G
APOSOR470991-1GEA 117.76 EUR
APOSOR470991-1G APOSOR470991-5G
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Mw: 174.199 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086188
Číslo CAS: 741717-59-9