Tlačiť
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470944-1G OR470944-250MG
APOSOR470944-1GEA 2304.43 EUR
APOSOR470944-1G APOSOR470944-250MG
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄S
Mw: 214.047 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28009326
Číslo CAS: 1313617-69-4