Tlačiť
3-(Boc-amino)-2-butanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470923-1G OR470923-250MG
APOSOR470923-1GEA 2211.9 EUR
APOSOR470923-1G APOSOR470923-250MG
3-(Boc-amino)-2-butanol
3-(Boc-amino)-2-butanol
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Mw: 189.252 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20232888
Číslo CAS: 752135-63-0