Tlačiť
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470855-1G OR470855-5G
APOSOR470855-1GEA 453.03 EUR
APOSOR470855-1G APOSOR470855-5G
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
Mw: 210.226 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24501863
Číslo CAS: 1333231-02-9