Tlačiť
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470833-1G OR470833-5G
APOSOR470833-1GEA 523.87 EUR
APOSOR470833-1G APOSOR470833-5G
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Vzorec: C₂₁H₂₈N₂O₆
Mw: 404.457 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23702003
Číslo CAS: 313491-20-2