Tlačiť
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Naphthalene-2,7-dicarboxylic acid
OR470782-1G OR470782-250MG
APOSOR470782-1GEA 131.97 EUR
APOSOR470782-1G APOSOR470782-250MG
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈O₄
Mw: 216.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060862
Číslo CAS: 2089-89-6