Tlačiť
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470762-1G OR470762-5G
APOSOR470762-1GEA 754.91 EUR
APOSOR470762-1G APOSOR470762-5G
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₂ClN·HCl
Mw: 170.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20441425
Číslo CAS: 56669-84-2