Tlačiť
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470636-25G OR470636-5G
APOSOR470636-25GEA 1278.19 EUR
APOSOR470636-25G APOSOR470636-5G
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO₂
Mw: 279.129 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16038781
Číslo CAS: 51934-43-1