Tlačiť
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Pyridin-2-yl)prop-2-yn-1-ol
OR470619-5G OR470619-10G OR470619-1G OR470619-25G
APOSOR470619-5GEA 309.27 EUR
APOSOR470619-5G APOSOR470619-10G APOSOR470619-1G APOSOR470619-25G
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₈H₇NO
Mw: 133.147 g/mol
Teplota tavenia: 83…85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00168870
Číslo CAS: 29768-03-4