Tlačiť
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470606-1G OR470606-5G
APOSOR470606-1GEA 512.23 EUR
APOSOR470606-1G APOSOR470606-5G
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₅
Mw: 293.315 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23379893
Číslo CAS: 1427475-27-1