Tlačiť
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470576-1G OR470576-250MG OR470576-5G
APOSOR470576-1GEA 686.16 EUR
APOSOR470576-1G APOSOR470576-250MG APOSOR470576-5G
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₇H₈O₃S
Mw: 172.202 g/mol
Teplota tavenia: 46 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22682797
Číslo CAS: 77133-25-6