Tlačiť
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470571-1G OR470571-5G
APOSOR470571-1GEA 233.13 EUR
APOSOR470571-1G APOSOR470571-5G
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Vzorec: C₁₅H₂₅NOSi
Mw: 263.451 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22682786
Číslo CAS: 1418117-84-6