Tlačiť
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470569-1G OR470569-5G
APOSOR470569-1GEA 233.13 EUR
APOSOR470569-1G APOSOR470569-5G
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₇H₂₃NO₂SSi
Mw: 333.521 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22682803
Číslo CAS: 1251740-03-0