Tlačiť
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Pyridin-3-yl)prop-2-yn-1-ol
OR470565-5G OR470565-10G OR470565-1G
APOSOR470565-5GEA 448.46 EUR
APOSOR470565-5G APOSOR470565-10G APOSOR470565-1G
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota tavenia: 97…100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00168869
Číslo CAS: 61266-33-9