Tlačiť
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470562-1G OR470562-250MG
APOSOR470562-1GEA 624.07 EUR
APOSOR470562-1G APOSOR470562-250MG
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₁₅N₃O₂
Mw: 197.234 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14617089
Číslo CAS: 1251033-82-5