Tlačiť
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470438-1G OR470438-5G
APOSOR470438-1GEA 465.7 EUR
APOSOR470438-1G APOSOR470438-5G
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₆H₂₅N₃O₂
Mw: 291.389 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115066
Číslo CAS: 174855-53-9