Tlačiť
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470422-1G OR470422-5G
APOSOR470422-1GEA 348.49 EUR
APOSOR470422-1G APOSOR470422-5G
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Mw: 216.236 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20491413
Číslo CAS: 1346597-46-3