Tlačiť
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470388-1G OR470388-5G
APOSOR470388-1GEA 453.03 EUR
APOSOR470388-1G APOSOR470388-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol
Vzorec: C₁₄H₂₀ClNO₃
Mw: 285.767 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115553
Číslo CAS: 886493-66-9