Tlačiť
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470323-1G OR470323-5G
APOSOR470323-1GEA 279.59 EUR
APOSOR470323-1G APOSOR470323-5G
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Mw: 229.253 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09045026
Číslo CAS: 892878-60-3