Tlačiť
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470322-1G OR470322-5G
APOSOR470322-1GEA 279.59 EUR
APOSOR470322-1G APOSOR470322-5G
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈ClNO₄S
Mw: 249.671 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18872325
Číslo CAS: 1314406-45-5