Tlačiť
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470318-1G OR470318-5G
APOSOR470318-1GEA 104.95 EUR
APOSOR470318-1G APOSOR470318-5G
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Mw: 229.253 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09045450
Číslo CAS: 926206-21-5