Tlačiť
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470317-1G OR470317-5G
APOSOR470317-1GEA 279.59 EUR
APOSOR470317-1G APOSOR470317-5G
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₄S
Mw: 294.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00452520
Číslo CAS: 1225713-29-0