Tlačiť
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470316-1G OR470316-5G
APOSOR470316-1GEA 279.59 EUR
APOSOR470316-1G APOSOR470316-5G
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₆S
Mw: 275.278 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09045487
Číslo CAS: 926239-35-2