Tlačiť
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR470315-1G OR470315-5G
APOSOR470315-1GEA 279.59 EUR
APOSOR470315-1G APOSOR470315-5G
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Mw: 229.253 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09049488
Číslo CAS: 450368-33-9